1-(Methylsulphonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451039-1G
APOSOR451039-1GEA
1160
EUR
APOSOR451039-1G
1-(Methylsulphonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
1-(Methylsulphonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Formel:
C₅H₉NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16653314 CAS-Nummer: 1219828-27-9 |