Methyl 1-(Methylsulphonyl)-3-azetidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR451040-1G
APOSOR451040-1GEA
1160
EUR
APOSOR451040-1G
Methyl 1-(Methylsulphonyl)-3-azetidinecarboxylate
Methyl 1-(Methylsulphonyl)-3-azetidinecarboxylate
Formel:
C₆H₁₁NO₄S Molecular Weight: 193,221 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22682788 CAS-Nummer: 1418117-81-3 |