N-Cyclopentyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Cyclopentyl-tetrahydro-2H-pyran-4-amine
OR451046-1G
APOSOR451046-1GEA
960
EUR
APOSOR451046-1G
N-Cyclopentyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
N-Cyclopentyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₂₀ClNO Molecular Weight: 205.73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035935 CAS-Nummer: 859521-03-2 |