4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451048-5G
APOSOR451048-5GEA
1980
EUR
APOSOR451048-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline hydrochloride
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂·ClH Molecular Weight: 229,703 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975199 CAS-Nummer: 917483-71-7 |