Tetrahydro-2H-thiopyran-4-methanol 1,1-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
OR451050-1G
APOSOR451050-1GEA
1160
EUR
APOSOR451050-1G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-methanol 1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-methanol 1,1-dioxide
Formel:
C₆H₁₂O₃S Molecular Weight: 164,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036707 CAS-Nummer: 473254-28-3 |