4-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451052-5G
APOSOR451052-5GEA 0 EUR
APOSOR451052-5G
4-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)morpholine
4-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)morpholine
Formel: C₉H₁₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06653314
CAS-Nummer: 215503-90-5