(R)-(4-Benzylmorpholin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR451054-1G
APOSOR451054-1GEA 126 EUR
APOSOR451054-1G
(R)-(4-Benzylmorpholin-3-yl)methanol
(R)-(4-Benzylmorpholin-3-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06799481
CAS-Nummer: 101376-26-5