(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl N-[(2S)-morpholin-2-ylmethyl]carbamate
OR451056-500MG
APOSOR451056-500MGEA
960
EUR
APOSOR451056-500MG
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine
(S)-2-(N-Boc-aminomethyl)morpholine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12545849 CAS-Nummer: 875551-59-0 |