(R)-2-(Boc-aminomethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl N-[(2R)-morpholin-2-ylmethyl]carbamate
OR451057-500MG
APOSOR451057-500MGEA 960 EUR
APOSOR451057-500MG
(R)-2-(Boc-aminomethyl)morpholine
(R)-2-(Boc-aminomethyl)morpholine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545850
CAS-Nummer: 186202-57-3