(3S)-3-Phenyl-morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451059-1G
APOSOR451059-1GEA
1160
EUR
APOSOR451059-1G
(3S)-3-Phenyl-morpholine hydrochloride
(3S)-3-Phenyl-morpholine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 199,677 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12910598 CAS-Nummer: 1432230-23-3 |