(R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451060-1G
APOSOR451060-1GEA
165
EUR
APOSOR451060-1G
(R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
(R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 199,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12910599 CAS-Nummer: 1624261-27-3 |