3-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR451061-1G
APOSOR451061-1GEA
549
EUR
APOSOR451061-1G
3-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
3-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂·ClH Molecular Weight: 167,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18425620 CAS-Nummer: 955400-08-5 |