4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR451062-1G
APOSOR451062-1GEA
1100
EUR
APOSOR451062-1G
4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738665 CAS-Nummer: 475106-18-4 |