(S)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-tert-Butyl 3-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR451063-1G
APOSOR451063-1GEA 420 EUR
APOSOR451063-1G
(S)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
(S)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796250
CAS-Nummer: 1187929-79-8