(R)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-tert-Butyl 3-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR451064-1G
APOSOR451064-1GEA
505
EUR
APOSOR451064-1G
(R)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
(R)-4-Boc-3-(aminomethyl)-morpholine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739119 CAS-Nummer: 1187929-33-4 |