(S)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR451067-1G
APOSOR451067-1GEA
220
EUR
APOSOR451067-1G
(S)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
(S)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂·ClH Molecular Weight: 167.634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294688 CAS-Nummer: 141196-38-5 |