(R)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR451068-1G
APOSOR451068-1GEA
136
EUR
APOSOR451068-1G
(R)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
(R)-2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂·ClH Molecular Weight: 167,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294689 CAS-Nummer: 141196-39-6 |