1-tert-Butyl 3-ethyl (3S)-(+)-piperidine-1,3-dicarboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR45107-1G
APOSOR45107-1GEA 116 EUR
APOSOR45107-1G
1-tert-Butyl 3-ethyl (3S)-(+)-piperidine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl 3-ethyl (3S)-(+)-piperidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07374390
CAS-Nummer: 191599-51-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR