Boc-3-Cyclobutylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid
OR451070-5G
APOSOR451070-5GEA
2920
EUR
APOSOR451070-5G
Boc-3-Cyclobutylalanine
Boc-3-Cyclobutylalanine
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Molecular Weight: 243,299 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264344 CAS-Nummer: 565456-75-9 |