Ethyl 3-cyclobutyl-3-oxopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR451071-25G
APOSOR451071-25GEA
2700
EUR
APOSOR451071-25G
Ethyl 3-cyclobutyl-3-oxopropanoate
Ethyl 3-cyclobutyl-3-oxopropanoate
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410651 CAS-Nummer: 24922-01-8 |