Spiro[cyclobutane-1,3'-indoline] hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451074-500MG
APOSOR451074-500MGEA
1090
EUR
APOSOR451074-500MG
Spiro[cyclobutane-1,3'-indoline] hydrochloride
Spiro[cyclobutane-1,3'-indoline] hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₃N·ClH Molecular Weight: 195,689 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023681 CAS-Nummer: 32670-02-3 |