(2R)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451077-500MG
APOSOR451077-500MGEA
1320
EUR
APOSOR451077-500MG
(2R)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
(2R)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 151,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975201 CAS-Nummer: 1259608-21-3 |