(2S)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451078-500MG
APOSOR451078-500MGEA 1320 EUR
APOSOR451078-500MG
(2S)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
(2S)-2-Amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 151,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28975217
CAS-Nummer: 1259702-72-1