Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 4-Hydroxy-1-naphthalenesulphonate, Neville Winther acid, NW acid, 1-Naphthol-4-sulphonic acid Sodium Salt
OR45108-1G
APOSOR45108-1GEA 227 EUR
APOSOR45108-1G
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Formel: C₁₀H₈O₄S
Molecular Weight: 246,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021518
CAS-Nummer: 6099-57-6
EINECS: 228-050-0