1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451081-25G
APOSOR451081-25GEA
150
EUR
APOSOR451081-25G
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Formel:
C₈H₁₄N₂O Molecular Weight: 154,213 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06369645 CAS-Nummer: 59878-57-8 |