1-(2,4-Dichloro-phenyl)-cyclopropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451085-1G
APOSOR451085-1GEA
771
EUR
APOSOR451085-1G
1-(2,4-Dichloro-phenyl)-cyclopropylamine
1-(2,4-Dichloro-phenyl)-cyclopropylamine
Formel:
C₉H₉Cl₂N Molecular Weight: 202,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371522 CAS-Nummer: 864263-95-6 |