N-(Cyclopropylmethyl)-benzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451086-5G
APOSOR451086-5GEA
806
EUR
APOSOR451086-5G
N-(Cyclopropylmethyl)-benzylamine hydrochloride
N-(Cyclopropylmethyl)-benzylamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214588 CAS-Nummer: 908843-90-3 |