N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451087-1G
APOSOR451087-1GEA 1160 EUR
APOSOR451087-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-4-methoxy-benzylamine
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11140261
CAS-Nummer: 1019611-33-6