N-(Cyclopropylmethyl)-4-chloro-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451088-1G
APOSOR451088-1GEA
1160
EUR
APOSOR451088-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-4-chloro-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-4-chloro-benzylamine
Formel:
C₁₁H₁₄ClN Molecular Weight: 195,689 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11140255 CAS-Nummer: 1019506-76-3 |