N-(Cyclopropylmethyl)-3-bromo-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451089-1G
APOSOR451089-1GEA
510
EUR
APOSOR451089-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-3-bromo-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-3-bromo-benzylamine
Formel:
C₁₁H₁₄BrN Molecular Weight: 240,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11140259 CAS-Nummer: 1019506-79-6 |