N-(Cyclopropylmethyl)-2-chloro-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451090-1G
APOSOR451090-1GEA 1160 EUR
APOSOR451090-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-2-chloro-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-2-chloro-benzylamine
Formel: C₁₁H₁₄ClN
Molecular Weight: 195,689 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11140251
CAS-Nummer: 1019506-73-0