N-(Cyclopropylmethyl)-3-methoxy-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451091-1G
APOSOR451091-1GEA
1160
EUR
APOSOR451091-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-3-methoxy-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-3-methoxy-benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11140267 CAS-Nummer: 1019506-85-4 |