N-Cyclopropyl-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451092-5G
APOSOR451092-5GEA
0
EUR
APOSOR451092-5G
N-Cyclopropyl-benzylamine
N-Cyclopropyl-benzylamine
Formel:
C₁₀H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00089909 CAS-Nummer: 13324-66-8 |