1-Boc-2-(1-methylethyl)-piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Boc-2-Isopropylpiperazine
OR451096-1G
APOSOR451096-1GEA
243
EUR
APOSOR451096-1G
1-Boc-2-(1-methylethyl)-piperazine
1-Boc-2-(1-methylethyl)-piperazine
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08273957 CAS-Nummer: 886766-25-2 |