1-Boc-4-[(2S)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451098-1G
APOSOR451098-1GEA
771
EUR
APOSOR451098-1G
1-Boc-4-[(2S)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
1-Boc-4-[(2S)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₂₅N₃O₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975218 CAS-Nummer: 1017606-58-4 |