(R)-1-Boc-3-isopropylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR451099-5G
APOSOR451099-5GEA
717
EUR
APOSOR451099-5G
(R)-1-Boc-3-isopropylpiperazin
(R)-1-Boc-3-isopropylpiperazin
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772113 CAS-Nummer: 928025-63-2 |