(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451101-1G
APOSOR451101-1GEA 468 EUR
APOSOR451101-1G
(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
(S)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09954328
CAS-Nummer: 208655-19-0