(S)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451102-1G
APOSOR451102-1GEA 1540 EUR
APOSOR451102-1G
(S)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
(S)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O
Molecular Weight: 206,284 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113047
CAS-Nummer: 149715-45-7