(S)-1-Boc-2-phenylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
OR451104-1G
APOSOR451104-1GEA
296
EUR
APOSOR451104-1G
(S)-1-Boc-2-phenylpiperazine
(S)-1-Boc-2-phenylpiperazine
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08685943 CAS-Nummer: 1240583-48-5 |