(R)-tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451105-1G
APOSOR451105-1GEA
264
EUR
APOSOR451105-1G
(R)-tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
(R)-tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 262,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972241 CAS-Nummer: 859518-32-4 |