a-Cyclopropyl-4-bromo-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451108-1G
APOSOR451108-1GEA
1160
EUR
APOSOR451108-1G
a-Cyclopropyl-4-bromo-benzylamine
a-Cyclopropyl-4-bromo-benzylamine
Formel:
C₁₀H₁₂BrN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05192037 CAS-Nummer: 90868-92-1 |