2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2-cyclopropylethanol hydrochloride
OR451109-1G
APOSOR451109-1GEA
678
EUR
APOSOR451109-1G
2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁NO·ClH Molecular Weight: 137,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18839092 CAS-Nummer: 1306603-98-4 |