N-tert-Butylhydroxylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(tert-Butyl)hydroxylamine
OR45111-250MG
APOSOR45111-250MGEA
183
EUR
APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Formel:
C₄H₁₁NO Molecular Weight: 89.14 g/mol Schmelzpunkt: 59…65 °C Dichte: 0.88 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06653532 CAS-Nummer: 16649-50-6 |