4-Cyclopropylphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451113-1G
APOSOR451113-1GEA
654
EUR
APOSOR451113-1G
4-Cyclopropylphenylacetic acid
4-Cyclopropylphenylacetic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18452123 CAS-Nummer: 40641-90-5 |