N-Boc-(2-Cyclopropyl-2-hydroxyethyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451120-1G
APOSOR451120-1GEA
1320
EUR
APOSOR451120-1G
N-Boc-(2-Cyclopropyl-2-hydroxyethyl)amine
N-Boc-(2-Cyclopropyl-2-hydroxyethyl)amine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977306 CAS-Nummer: 121102-91-8 |