1-Boc-4-cyano-4-(cyclopropylmethyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451121-1G
APOSOR451121-1GEA
1320
EUR
APOSOR451121-1G
1-Boc-4-cyano-4-(cyclopropylmethyl)-piperidine
1-Boc-4-cyano-4-(cyclopropylmethyl)-piperidine
Formel:
C₁₅H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 264,363 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11849800 CAS-Nummer: 895132-31-7 |