(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR451123-1G
OR451123-10MG
OR451123-250MG
OR451123-500MG
OR451123-2.5G
APOSOR451123-1GEA
171
EUR
APOSOR451123-1G
APOSOR451123-10MG
APOSOR451123-250MG
APOSOR451123-500MG
APOSOR451123-2.5G
(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethoxycyclobutyl)methanol
Formel:
C₇H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110681 CAS-Nummer: 175021-11-1 |