1-(4-Methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451124-1G
APOSOR451124-1GEA
873
EUR
APOSOR451124-1G
1-(4-Methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(4-Methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11037068 CAS-Nummer: 50921-38-5 |