L-Cyclobutylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451129-1G
APOSOR451129-1GEA
255
EUR
APOSOR451129-1G
L-Cyclobutylalanine
L-Cyclobutylalanine
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09836126 CAS-Nummer: 1201593-65-8 |