(R)-2-Cyclobutylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451130-1G
APOSOR451130-1GEA
951
EUR
APOSOR451130-1G
(R)-2-Cyclobutylglycine
(R)-2-Cyclobutylglycine
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436201 CAS-Nummer: 49607-10-5 |